Przejdź do
MABC006
Kontrola ujemna IgG2b myszy, klon GC198
Mouse IgG2b Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μL
Przewidywany termin wysyłki08 listopada 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
GC198, monoclonal
Technique(s):
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
Application:
FACS, IF
Citations:
6
1440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 listopada 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
GC198, monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Preparat białka I z Neisseria gonorrhoeae.
Application
Mysz IgG2b jest przeciwciałem monoklonalnym przeznaczonym do stosowania jako kontrola negatywna w immunofluorescencji, cytometrii przepływowej i barwieniu immunoperoksydazą na zamrożonych i parafinowych skrawkach tkanek. Jego zastosowanie umożliwia ocenę niespecyficznego wiązania mysich przeciwciał monoklonalnych ze składnikami powierzchni komórek we krwi obwodowej i tkankach.
SUGEROWANE UŻYCIE
Przeciwciało kontrolne należy rozcieńczyć do takiego samego stężenia jak przeciwciało testowe i użyć równoważnych objętości.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Isotype Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z białkiem błony zewnętrznej niektórych szczepów Neisseria gonorrhoeae. Nie zaobserwowano reakcji z ludzką powierzchnią komórkową lub składnikami osocza. Może jednak wystąpić pewne wiązanie z receptorami Fc.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Przeciwciało jest dostarczane w 0,5 ml 25 mM Tris-HCl, 0,4 mM NaCl, pH 8,0, zawierającym 0,2% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu. Właściwości każdej partii są testowane za pomocą elektroforezy, specyficznego testu immunofluorescencyjnego i cytometrii przepływowej.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 6 miesięcy. W przypadku dłuższych okresów przechowywać w temperaturze poniżej -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach. UNIKAĆ POWTARZAJĄCYCH SIĘ CYKLI ZAMRAŻANIA/ROZMRAŻANIA.
OSTRZEŻENIE: Roztwór odczynnika monoklonalnego zawiera 0,1% azydek sodu jako środek konserwujący. Ze względu na potencjalne zagrożenia wynikające z gromadzenia się tego materiału w przewodach, zużyty odczynnik należy usuwać z dużą ilością wody.
Other Notes
Zastępuje: CBL602
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC006FMABC002HMABC004
description
Mouse IgG2b Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
description
Mouse IgG2b Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
description
Mouse IgG1 Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry.
description
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
GC198, monoclonal
clone
GC198, monoclonal
clone
Ci4, monoclonal
clone
GC270, monoclonal
isotype
IgG2b
isotype
IgG2b
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)