Przejdź do
MABF144B
Przeciwciało anty-KLRG1 (mysz), violetFluor® 450, klon 2F1
clone 2F1, from hamster(Syrian), violetFluor® 450
Synonim(y):
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, Mast cell function-associated antigen 2F1, KLRG1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
violetFluor® 450
Clone:
2F1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hamster (Syrian)
Quality Segment
conjugate
violetFluor® 450
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2F1, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
General description
Przeciwciało 2F1 reaguje z mysim KLRG1 (Killer cell Lectin-like Receptor G1). Ten homodimeryczny receptor o masie 30-38 kDa może ulegać ekspresji przez aktywowane, dojrzałe komórki NK i efektorowe/pamięciowe limfocyty T, z potencjalnie różnymi rolami w każdym typie komórek. KLRG1 może regulować, w sposób hamujący, rozwój i funkcje efektorowe komórek NK i jest często wymieniany jako marker starzenia lub końcowego różnicowania komórek T. Ligandy dla KLRG1 obejmują członków rodziny kadheryn cząsteczek adhezyjnych, w szczególności N-kadherynę, E-kadherynę i R-kadherynę. Interakcje te mogą indukować dwukierunkową, immunosupresyjną sygnalizację zarówno w komórkach z ekspresją KLRG, jak i kadheryn. Niedawno zidentyfikowana rola sygnalizacji KLRG1-Cadherin w organizacji tkanek, np. w angiogenezie serca, rozszerza funkcję tych interakcji poza immunosupresję komórek odpornościowych. (Bouchentouf et al. 2010. J. Immunol. 185: 7014-7025).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
Anti-KLRG1 (mouse), violetFluor® 450, klon 2F1 Przeciwciało jest przeciwciałem przeciwko KLRG1 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny Golden Syrian Hamster zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected KLRG1 in one million C57Bl/6 splenocytes stained with PE Anti-mouse NK1.1.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF734MABF466MABF467
description
clone 2F1, from hamster(Syrian), violetFluor® 450
description
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
description
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
description
clone 2F1, 0.5 mg/mL, from hamster(Syrian)
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
hamster (Syrian)
biological source
hamster (Syrian)
biological source
hamster (Syrian)
biological source
hamster (Syrian)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
clone
2F1, monoclonal
clone
2F1, monoclonal
clone
2F1, monoclonal
clone
2F1, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)