Merck
MABF2005
Przeciwciało anty-CCR5 (CD195), klon HEK/1/85a/7a
clone HEK/1/85a/7a, from rat
Synonim(y):
C-C chemokine receptor type 5, C-C CKR-5, CC-CKR-5, CCR-5, CCR5, CHEMR13, HIV-1 fusion coreceptor, CD195
Wybierz wielkość
25 μG
750,00 zł
100 μG
1910,00 zł
750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 grudnia 2025Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HEK/1/85a/7a, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR5(1234)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
PRS1112MABF2791HPA014488
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
clone
HEK/1/85a/7a, monoclonal
clone
polyclonal
clone
7E7, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CCR5(1234)
Gene Information
human ... CCR5(1234)
Gene Information
human ... TACSTD2(4070)
Gene Information
human ... CCR6(1235)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Opis ogólny
40,52 kDa obliczone.
Receptor chemokiny C-C typu 5 (UniProt: P51681; znany również jako C-C CKR-5, CC-CKR-5, CCR-5, CCR5, CHEMR13, HIV-1 fusion coreceptor, CD195) jest kodowany przez gen CCR5 (znany również jako CMKBR5) (Gene ID: 1234) u człowieka. CCR-5 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które ulega ekspresji w limfocytach T pamięci, makrofagach i niedojrzałych komórkach dendrytycznych i jest regulowane w górę przez cytokiny prozapalne. Wykazano również, że ulega wysokiej ekspresji w śledzionie, grasicy oraz na komórkach THP-1 i KG-1a. Niższą ekspresję obserwuje się w jajnikach i płucach. CCR-5 służy jako receptor dla wielu zapalnych chemokin CC, a następnie przekazuje sygnał poprzez zwiększenie wewnątrzkomórkowego poziomu wapnia. Odgrywa również rolę w kontroli proliferacji lub różnicowania linii granulocytarnej. CCR-5 działa jako współreceptor (CD4 jest głównym receptorem) HIV-1 i HIV-2. Łączy się również z białkami G klasy Gi, hamując produkcję cAMP i stymulując uwalnianie wapnia. CCR-5 ulega siarczanowaniu na dwóch resztach tyrozynowych w regionie N-końcowym, co zwiększa skuteczność wnikania HIV-1 do komórek. Ulega również fosforylacji na C-końcowych resztach serynowych po związaniu z chemokinami CC, zwłaszcza APO-RANTES. Mutacje w genie CCR5 zostały powiązane z cukrzycą insulinozależną. (Ref.: Blanpain, C., et al. (2002). Receptors Channels. 8(1);19-31).
Immunogen
Komórki CHO transfekowane ludzkim CCR-5 (CD195) o pełnej długości.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CCR5 (CD195) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Mueller, A., et. al. (2002). Blood. 99(3):785-91).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CCR5 (CD195) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Mueller, A., et. al. (2002). Blood. 99(3):785-91).
Anti-CCR5 (CD195), klon HEK/1/85a/7a, nr kat. MABF2005, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor chemokiny C-C typu 5 (CCR5) i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Klon HEK/1/85a/7a jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa ludzki receptor C-chemokiny 5 (CD195).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Komentarz do analizy
Evaluated by Flow Cytometry in wrote RBL-2H3 cells stably transfection with CCR5.
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 µg of this antibody detected C-C chemokine receptor type 5 (CD195) in one million CCR-5 transfected RBL-2H3 cells.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.