Wybierz wielkość
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
20B12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SREBF1(6720)
1 of 4
Ta pozycja | ABS1508 | SAB4502850 | SAB1412393 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... SREBF1(6720) | Gene Information human ... SREBF1(6720) | Gene Information human ... SREBF1(6720) | Gene Information human ... SREBF1(6720) |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form unpurified | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat | species reactivity human |
| clone 20B12, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 4G4, monoclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SREBP-1 in 10 µg of HepG2 cell lysates.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2