Merck
MABT1514
Anti-Tenascin-R Antibody, clone 23-14
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Produkt MABT1514 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
23-14, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 148.28 kDa
observed mol wt ~170 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse, chicken, rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... TNR(396213)
Opis ogólny
Tenascyna-R (UniProt: Q00546; znana również jako TN-R, Restrictin) jest kodowana przez gen TNR (Gene ID: 396213) u kurczaka. Tenascyny to rodzina czterech dużych glikoprotein (Tenascin-C, R, X i W), które mają wspólny N-koniec bogaty w cysteinę, sekwencję domen fibronektyny typu III i homologię do fibronektyny-b na C-końcu. Tenascyna-R (TN-R), najmniejszy członek rodziny tenascyny, który może istnieć jako homodimer lub homotrimer. Wchodzi w interakcje z różnymi komórkami i składnikami macierzy oraz bierze udział w adhezji komórek nerwowych i tworzeniu neurytów. Jej interakcja z kontaktiną-1 zwiększa wzrost neurytów. Ulega słabej ekspresji w zarodku E6 i osiąga maksimum w E16, a następnie spada u dorosłych. Jego ekspresję obserwuje się w oligodendrocytach podczas mielinizacji i gromadzi się w węzłach Ranviera oraz przez subpopulację neuronów, w tym komórki gwiaździste/koszykowe móżdżku, motoneurony w rdzeniu kręgowym i interneurony hipokampa. TN-R jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-33), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Jego region N-końcowy zawiera segment bogaty w cysteinę, który dzieli z innymi członkami rodziny tenascyny. W obrębie tego segmentu znajduje się odcinek 20 aminokwasów, które tworzą trzy heptadowe powtórzenia hydrofobowych aminokwasów w a-helisie, która może generować trójniciową zwiniętą cewkę łączącą trzy lub dwa polipeptydy TN-R w trimery lub dimery. Zawiera również cztery domeny podobne do EGF i dziewięć domen fibronektyny typu III (Fn-III). Fn-III 9 pośredniczy w przyłączaniu komórek, a Fn-III 2-5 pośredniczą w wiązaniu neurofascyny. Zawiera również C-końcową domenę fibrynogenu (aa 1124-1339), która pośredniczy w jego interakcji z proteoglikanem siarczanu chondroityny 5. (Ref.: Nörenberg, U., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(2); 473-484; Rathjen, FG., et al. (1991). Development.113(1); 151-164).
Immunogen
Izolat immunopowinowactwa przeciwciała monoklonalnego F11 z detergentowych ekstraktów preparatów błony plazmatycznej mózgu dorosłego kurczaka.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach tkanki mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:125 tego przeciwciała wykryło Tenascin-R w lizatach tkanki mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Test hamowania: Reprezentatywna partia tego przeciwciała hamowała przyłączanie komórek nerwowych i komórek siatkówki do Tenascin-R. (Rathjen, F.G., et al. (1991). Development. 113(1):151-64; Norenberg, U., et al. (1995). J Cell Biol. 130(2):473-84; Norenberg, U., et al. (1996). Int J Dev Neurosci. 14(3):217-31).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło Tenascin-R w skrawkach tkanki mózgowej myszy i szczura.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Tenascin-R w aplikacjach Western Blotting (Wintergerst, E.S., et al. (2001). J Neurocytol. 30(4):293-301).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Tenascin-R w zastosowaniach immunohistochemicznych (Haunso, A., et al. (2000). Brain Res.;864(1):142-5; Wintergerst, E.S., et al. (2001). J Neurocytol.;30(4):293-301; Geissler, M., et al. (2013). J Neurosci.;33(18):7742-55).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Tenascin-R, klon 23-14, nr kat. MABT1514, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Tenascin-R i jest testowane do stosowania w immunohistochemii (parafina), teście hamowania i Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
Klon 23-14 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym Tenascin-R. Celuje w epitop w domenie 8 fibronektyny typu III z C-końcowej połowy.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2