This product is in a buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl, and 0.05% sodium azide.
Wybierz wielkość
906,00 zł
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TROMA-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT8(3856)
mouse ... Krt8(16691)
1 of 4
Ta pozycja | MABT338 | MABT344 | SAB5700025 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information human ... KRT8(3856) |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse |
| clone TROMA-1, monoclonal | clone 5B3, monoclonal | clone LJ4, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source rat | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), radioimmunoassay: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 |
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Cytokeratynę 8 w zastosowaniach Western Blotting (Helenius, T.O., et. al. (2016). Cells. 5(3); O′Driscoll, C.M., et. al. (2013). Biochim Biophys Acta. 1833(3):460-7; Tao, G.Z., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 22):4629-38; Maurer, J., et. al. (2008) PLoS One. 3(10):e3451).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło cytokeratynę 8 w komórkach HepG2.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę 8 w tkance płucnej myszy.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Cytokeratynę 8 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Brulet, P., et. al. (1982). Proc Natl Acad Sci USA. 79(7):2328-32).
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła Cytokeratynę 8 w zastosowaniach radioimmunologicznych (Brulet, P., et. al. (1982). Proc Natl Acad Sci USA. 79(7):2328-32).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Cytokeratynę 8 w zastosowaniach immunofluorescencji (Helenius, T.O., et. al. (2016). Cells. 5(3); Tao, G.Z., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 22):4629-38; Lin, Y.M., et. al. (2008). J Cell Sci. 121(Pt 14):2382-93; Maurer, J., et. al. (2008) PLoS One. 3(10):e3451; Nuotio-Antar, A.M., et. al. (2006). J Steroid Biochem Mol Biol. 99(2-3):93-9; Tamai, Y., et. al. (2000). J Cell Biol. 151(3):563-72).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Cytokeratynę 8 w zastosowaniach Immunohistochemii (Szeder, V., et. al. (2003). Dev Biol. 253(2):258-63; Tao, G.Z., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 22):4629-38; Nuotio-Antar, A.M., et. al. (2006). J Steroid Biochem Mol Biol. 99(2-3):93-9; Tamai, Y., et. al. (2000). J Cell Biol. 151(3):563-72).
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Cytokeratin 8 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
-
What are the components of the form? Does it contain azide?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello! I would like to ask you please about the form of this antibody. Since there is stated at the website it is 25ug, is it in the form of the lyophilized powder or liquid? And if it is the liquid antibody, what is the volume?
1 answer-
The product comes as a liquid. The antibody concentration is reported in batch specific CofA. If the reported concentration is 1mg/ml, then that lot of MABT329-25UG contains ~25 ul.