Merck
MIX0200L102
Mobius® MIX200L carrier
Wybierz wielkość
MIX0200L102
50 170,00 zł
50 170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 lutego 2026Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Pozwól nam pomóc
Materiały
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
124.5 cm (49 in.)
Szerokość
77.5 cm (30.5 in.)
Głębokość
97.8 cm (38.5 in.)
masa
39 kg (86 lb)empty
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
MIX0100L102MIX0500L102MIXJ200L102
material
304L stainless steel latch(es), linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s), stainless steel caster(s), high-density polyethylene stand, polyurethane caster(s)
material
304L stainless steel latch(es), high-density polyethylene stand, linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s), polyurethane caster(s), stainless steel caster(s)
material
304L stainless steel latch(es), high-density polyethylene stand, linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s), polyurethane caster(s), stainless steel caster(s)
material
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
weight
39 kg (86 lb)empty
weight
33.6 kg (74 lb)empty
weight
90.7 kg (200 lb)empty
weight
220 kg (485 lb)
parameter
4-40 °C temperature
parameter
4-40 °C temperature
parameter
4-30 °C temperature
parameter
4-40 °C temperature
H
124.5 cm (49 in.)
H
122 cm (48 in.)
H
162.6 cm (64 in.)
H
131 cm (51.6 in.)
W
77.5 cm (30.5 in.)
W
81.3 cm (32 in.)
W
119.4 cm (47 in.)
W
93.8 cm (36.9 in.)
depth
97.8 cm (38.5 in.)
depth
68.6 cm (27 in.)
depth
101.6 cm (40 in.)
depth
79.4 cm (31.3 in.)
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany