Przejdź do
MPSTD2
mPAGE® Western Protein Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105337
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
General description
mPAGE Western Protein Standard consists of seven recombinant proteins at 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa and 120 kDa with an IgG binding site that binds to most antibodies. This enables visualization of both the protein marker and sample proteins on the same western blot without additional reagents.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
Load 2.5 to 10 μL per well. For best results, the loading volume of the marker should be optimized based upon the sensitivity of the detection method. This marker binds to the constant region of IgG, so protein A or protein G fluorephore conjugates cannot be used for detection.
Do not boil.
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MPSTD4MPSTD3MWTC
description
-
description
-
description
-
description
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)