Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
packaging
pack of -1 unit
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with M-TRACE® All-in-One Computer, for use with Steritest® Symbio pump
General description
M-TRACE® Zestaw słuchawkowy jest przyjaznym dla pomieszczeń czystych akcesorium do komputera All-in-One M-TRACE® (MTRACEPC1). Zestaw słuchawkowy M-TRACE™ umożliwia sterowanie głosowe oprogramowaniem M-TRACE® Electronic Test Record Software i pompą Steritest® Symbio. Na podstawie instrukcji z oprogramowania operator wydaje polecenia głosowe, a informacje zwrotne są włączane do elektronicznego zapisu testu. Taką dokumentację w czasie rzeczywistym można uzyskać pomimo trudnego środowiska pracy, w którym ręce technika są często zajęte w laboratorium mikrobiologicznej kontroli jakości, np. wewnątrz izolatora.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with M-TRACE® All-in-One Computer, for use with Steritest® Symbio pump | description for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer | description - | description for use with any type of Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing |
| compatibility for use with Steritest® Symbio pump, for use with M-TRACE® All-in-One Computer | compatibility Steritest® Symbio pump, for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer | compatibility for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), Steritest® Symbio Pump | compatibility for use with any type of Steritest® Symbio pump |
| packaging pack of -1 unit | packaging pack of -1 unit | packaging - | packaging pkg of 1 unit |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?