Oprogramowanie M-Trace® do elektronicznego rejestrowania wyników badań
Oprogramowanie i aplikacja mobilna M-Trace® to zgodne z wymogami 21 CFR część 11 cyfrowe narzędzie wspomagające kontrolę jakości w zakresie badań sterylności, zapewniające niezawodną i wydajną identyfikowalność danych! Obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć, jak w Twoim zakładzie mogłoby wyglądać w pełni identyfikowalne, niezawodne i wydajne badanie sterylności przeprowadzone przy pomocy oprogramowania M-Trace®.
Poznaj swojego cyfrowego pomocnika do kontroli jakości M-Trace®
Wypróbuj test sterylności z wykorzystaniem roztworu M-Trace®
Wypełnianie luki w testach sterylności: identyfikowalność i zgodność z 21 CFR część 11
Dzięki szczegółowym instrukcjom krok po kroku oraz automatycznemu rejestrowaniu danych w czasie rzeczywistym system M-Trace® zapewnia wygodny i niezawodny sposób spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących identyfikowalności i integralności danych.
- Podłącz oprogramowanie M-Trace® do posiadanego już zestawu pomp Steritest® Symbio
- Uruchom oprogramowanie na dowolnym komputerze, korzystając ze scentralizowanego systemu zarządzania użytkownikami dla systemu Microsoft Windows
- Skorzystaj z lepszej zgodności z 21 CFR część 11 dzięki funkcji ścieżki audytu
- Zapewnij pełną identyfikowalność i zgodność z przepisami dzięki automatycznemu i kompletnemu rejestrowaniu danych w czasie rzeczywistym dla każdego z przeprowadzanych testów sterylności
- Zwiększ bezpieczeństwo procesu dzięki zautomatyzowanym procedurom i alertom o odchyleniach
- Zwiększ wydajność poprzez wyeliminowanie dokumentacji papierowej oraz cyfryzację procesów rejestrowania i przeglądu
- Ułatw zautomatyzowaną kontrolę pomp Steritest® Symbio oraz lepszą integrację danych testowych z laboratorium środowiskiem IT (jedno oprogramowanie do sterowania wszystkimi pompami)
- Uprość szkolenie operatorów dzięki kompleksowym instrukcjom wyświetlanym w czasie rzeczywistym
Zyskaj pełną kontrolę nad całym procesem badań sterylności
Połącz dane z dowolnego źródła
Za pomocą aplikacji mobilnej M-Trace® możesz połączyć informacje o próbkach, materiałach eksploatacyjnych, punktach pomiarowych lub urządzeniach oraz wyniki badań z laboratorium lub z dowolnego innego miejsca.
Sprawdź poprawność dowolnego etapu metody (np. za pomocą funkcji sterowania głosowego)
Potwierdź prawidłowe wykonanie etapu pracy za pomocą poleceń głosowych lub komunikacji między urządzeniami, co pozwoli na dokumentowanie w czasie rzeczywistym, nawet gdy masz ręce zajęte innymi zadaniami.
Monitoruj swój proces
Pobierz parametry urządzeń, takie jak prędkość pompy lub ciśnienie, z urządzeń takich jak pompa Steritest® Symbio.
Tworzenie szczegółowych raportów
Automatycznie generowany jest szczegółowy raport zawierający wszystkie informacje dotyczące zużytych materiałów eksploatacyjnych, zaistniałych zdarzeń oraz potwierdzenie, że każdy etap pracy został wykonany zgodnie z wytycznymi.
Zapewnienie zgodności z przepisami
Zdefiniuj role i uprawnienia użytkowników w kompleksowym i wygodnym systemie zarządzania użytkownikami, zgodnym z przepisami 21 CFR część 11.
Produkty powiązane
Response not successful: Received status code 500
Materiały dotyczące powiązanych produktów
Zdobądź bardziej szczegółowe informacje i dowiedz się, jak mogłoby wyglądać w Twoim zakładzie w pełni identyfikowalne, niezawodne i wydajne badanie sterylności przeprowadzone przy pomocy naszego oprogramowania M-Trace®.
Uzyskaj dodatkowe informacje techniczne na temat cyfrowego urządzenia do kontroli jakości służącego do badań sterylności i innych procesów podlegających regulacjom.
Uzyskaj dostęp do szczegółowej analizy dotyczącej zgodności naszego oprogramowania M-Trace® z przepisami 21 CFR część 11.
Powiązane webinaria
Posłuchaj naszych ekspertów i dowiedz się, jakie korzyści możesz odnieść dzięki zastosowaniu naszego rozwiązania M-Trace®.
Dowiedz się, w jaki sposób innowacyjne technologie i rozwiązania cyfrowe mogą pomóc w pokonywaniu wyzwań związanych z integralnością danych w laboratoriach kontroli jakości w mikrobiologii.