Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methanol, OmniSolv® HR-GC
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O), ≤0.3 μeq/g Titrable acid, ≤1 ppm Formaldehyde (HCHO)
evapn. residue
≤1 ppm
color
clearAPHA: ≤5
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A solvent to prepare the Mobile phase for LC-MS/MS analysis.
- A disinfectant to clean laboratory space.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?