Przejdź do
MX0484
Methanol
≥99.5% (GC), suitable for GC/MS, OmniSolv®
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
eCl@ss:
32110501
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methanol, pesticide residue grade OmniSolv®
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O), ≤0.3 μeq/g Titrable acid, ≤10 ppm Aldehydes and ketones
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
pesticide residue grade OmniSolv®
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Aldehydes and ketones10ppm maxAssay (GC)99.5% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)5ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)50ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)2µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)20µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 1.9
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)