Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methanol, OmniSolv® LC-MS, ≥99.9% (GC)
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1613, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
feature
subscription eligible
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O), ≤0.2 μeq/g Titrable base, ≤0.3 μeq/g Titrable acid, ≤50 ppb p-nitrophenol (LC/MS), ≤50 ppb reserpine (LC/MS)
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
SMILES string
CO
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤205 nm
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.3, λ: 220 nm Amax: ≤0.1, λ: 230 nm Amax: ≤0.04, λ: 240 nm Amax: ≤0.03, λ: 250 nm Amax: ≤0.01, λ: 270 nm Amax: ≤0.01, λ: 400-280 nm Amax: ≤0.005
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A solvent to prepare the Mobile phase for LC-MS/MS analysis.
- A solvent or reagent in chemical synthesis
- A solvent in work-up phase of chemical synthesis
- A disinfectant to clean laboratory space.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?