Przejdź do
MX0826
eter tert-butylowo-metylowy
OmniSolv®
Synonim(y):
Eter metylo-t-butylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC(CH3)3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
216-653-1
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
55.3 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
268 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O), ≤1 ppm Peroxide (as H2O2), ≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
solubility
42 g/L
density
~0.74 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.75, λ: 220 nm Amax: ≤0.50, λ: 225 nm Amax: ≤0.30, λ: 250 nm Amax: ≤0.10, λ: 270 nm Amax: ≤0.01, λ: 300 nm Amax: ≤0.005
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butyl methyl ether (TBME) is known for its low boiling point and excellent solvating properties. It is widely used in laboratories and industrial applications due to its ability to dissolve a variety of organic compounds and its favorable characteristics in chemical reactions.
Application
OmniSolv®
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,5% minKapilarne substancje reagujące na ECD (jako PCNB)5ng/L maxKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testFluorescencja (jako zasada chininowa)500ppt maxPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodne z normąNadtlenek (jako H2O2)1ppm maxMiareczkowalny kwasµeq/gAbsorpcja UV przy 210 nm0.75AU maxAbsorpcja UV przy 220 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 225 nm0.30AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 270 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.005AU maxWoda (H2O)0.05% max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eter tert-butylowo-metylowy
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)