Przejdź do
MX1390
NMP
OmniSolv®
Synonim(y):
1-Methyl-2-Pyrrolidone, N-Methyl-2-Pyrrolidinone,NMP, Methyl Pyrrolidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)-NC(=O)CH2CH2CH2-
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
MDL number:
Assay:
≥99.7% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-metylo-2-pirolidon, OmniSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
OmniSolv®
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.08% Water (H2O), ≤1 μeq/g Titrable base
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00, λ: 300 nm Amax: ≤0.20, λ: 325 nm Amax: ≤0.10, λ: 350 nm Amax: ≤0.03, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
NMP, also known as N-Methyl-2-pyrrolidone, is a versatile, water-miscible solvent widely recognized for its ability to improve the solubility and permeability of a broad range of pharmaceutical compounds. Its high thermal stability with a boiling point of 202 °C is well-suited for formulations that require heat sterilization. These properties make it a reliable and effective solubilizing agent for pharmaceutical development.
Application
OmniSolv®
NMP may be used as a solvent
  • in a modified Fmoc-deprotection during solid-phase peptide synthesis for the reduction of diketopiperazine formation.
  • in gel permeation chromatography (GPC) or size-exclusion chromatography (SEC) for analyzing high-molecular-weight polymers
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,7% minKolor (APHA)10 maxFiltrowany przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąPozostałość po zapaleniuMaks. 5 ppmMiareczkowalna baza1µeq/g maxAbsorpcja UV przy 270 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.20AU maxAbsorpcja UV przy 325 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.03AU maxAbsorpcja UV przy 400 nm0.005AU maxOdcięcie UV270nm maxWoda (H2O)0,08% maks
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metylo-2-pirolidon
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)