Merck
NY6H00010
Nylon Membrane Filter, 160.0 μm Pore Size
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Synonim(y):
Nylonowy filtr siatkowy
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
NY6H00010
3060,00 zł
3060,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
Materiały
Nylon membrane
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
100 °C max. temp.
filtr dł. × szer.
30 cm × 3 m
grubość
100 μm
wielkość porów
160.0 μm pore size
52 % porosity
Warunki transportu
ambient
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
NY6H02500NY6H04700NY6H09000
pore size
160.0 μm pore size, 52 % porosity
pore size
160.0 μm pore size, 52 % porosity
pore size
160.0 μm pore size, 52 % porosity
pore size
160.0 μm pore size, 52 % porosity
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp.
parameter
100 °C max. temp.
parameter
100 °C max. temp.
parameter
100 °C max. temp.
material
Nylon membrane, white filter, plain filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Opis ogólny
Filtry nylonowe są kompatybilne z szeroką gamą rozpuszczalników. Dostępne są dwa typy: 1) Nylonowe filtry membranowe z porami o wielkości od 0,20 do 1,2 µm oraz 2) Tkane filtry siatkowe z oczkami o wielkości od 5 do 180 µm.
Nasz nylonowy filtr siatkowy 5 µm (NY054700) jest powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym do analizy czystości.
Cechy i zalety:
-Szeroki zakres dostępnych rozmiarów porów
-Odporność na agresywne rozpuszczalniki
Zastosowania:
Usuwanie i oczyszczanie cząstek; Filtracja rozpuszczalników; Analiza cząstek; Monitorowanie lakieru; Analiza czystości w przemyśle motoryzacyjnym
Filter Code: NY6H
Filter Type: Net filter
Zastosowanie
  • Zbieranie glonów i komórek
  • Analiza cząstek stałych
  • Filtracja dużych cząstek stałych
  • Toksykologia i badania przesiewowe leków na C. elegans i danio pręgowanym
  • Filtr tła dla systemów obrazowania cząstek
  • Wstępna filtracja rozpuszczalników
Monitorowanie farb
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13