Przejdź do
PX2014
Pirydyna
OmniSolv®
Synonim(y):
Pyridine, Azabenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
115 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
26.7 hPa ( 25 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
product line
OmniSolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤4 ppm
color
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤330 nm
UV absorption
λ: 330 nm Amax: ≤1.00, λ: 340 nm Amax: ≤0.30, λ: 350 nm Amax: ≤0.10, λ: 400 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyridine is a high-purity polar, basic, and nitrogen-containing heterocyclic solvent widely used in analytical chemistry. Its high solvency power, miscibility with water and organic solvents, and compatibility with UV detection make it suitable for LC/MS, GC, and other chromatographic techniques, especially in the analysis of polar and basic compounds.
Application
OmniSolv®
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,0% minKolor (APHA) w czasie produkcji10 maxPozostałość po odparowaniu4ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąAbsorpcja UV przy 330 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 340 nm0.30AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 400 nm0.01AU maxOdcięcie UV330nm maxWoda (H2O)0,05% maks
Liczba parowania: 12,7
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirydyna
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-86-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)