Merck
QIA127
Zestaw do szybkiej proliferacji komórek
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania proliferacji
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 KIT
2350,00 zł
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 lutego 2026Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 500 tests
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 96-well plate(s)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
moc wejściowa
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
CGD1114650070012752-M
usage
sufficient for 500 tests
usage
-
usage
sufficient for ≤2,500 tests
usage
-
packaging
pkg of 1 96-well plate(s)
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1000 assay(s)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Chemicon®
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
input
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
input
-
input
-
input
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Opis ogólny
Test mierzy zwiększoną aktywność mitochondrialnych dehydrogenaz komórkowych, które mogą rozszczepiać barwnik tetrazolowy WST-1 do formazanu. Tworzenie formazanu jest następnie określane ilościowo poprzez pomiar zmiany absorbancji przy 450 nm w czytniku mikropłytek. Aktywność dehydrogenaz mitochondrialnych jest proporcjonalna do liczby komórek. Nie są wymagane żadne etapy mycia, zbierania ani solubilizacji.
Działania biochem./fizjol.
Zestaw Calbiochem Rapid Cell Proliferation Kit jest przeznaczony do określania liczby żywych komórek w badaniach proliferacji lub cytotoksyczności, w oparciu o rozszczepienie soli tetrazolowej WST-1 przez dehydrogenazy mitochondrialne w żywych komórkach. Test może być stosowany do pomiaru proliferacji komórek w odpowiedzi na czynniki wzrostu lub cytokiny, lub do oceny związków cytotoksycznych.
Cechy i korzyści
Czas testu: 0,5 - 4 h
Czułość: 1000 komórek (przylegających); 2500 komórek (nieprzylegających)
Uwaga dotycząca przygotowania
- Mieszanina znakująca WST-1: Rozmrozić roztwór EMS w temperaturze pokojowej lub w łaźni wodnej o temperaturze 37°C. Dodaj całą zawartość tego roztworu do butelki zawierającej odczynnik WST-1. Wymieszany roztwór może być przechowywany w temperaturze 4°C przez kilka tygodni. W przypadku długotrwałego przechowywania (kilka miesięcy) podziel i przechowuj w temperaturze -20°C. Chronić przed światłem.
Inne uwagi
Ishiyama, M., et al. 1995. In Vitro Toxicology8, 187.
Liu, S.O., et al 1995. Nat. Med.1, 267.
Ishiyama, M., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 1118.
WST-1, 1-Methoxy PMS, and a user protocol.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diana Aguilar-Morante et al.
Oncotarget, 6(6), 4369-4384 (2015-03-05)
We have previously shown that decreased expression of CCAAT/enhancer binding protein β (C/EBPβ) inhibits the growth of glioblastoma cells and diminishes their transformation capacity and migration. In agreement with this, we showed that C/EBPβ depletion decreases the mRNA levels of
Karina Galoian et al.
International journal of oncology, 47(2), 465-472 (2015-06-23)
Metastatic chondrosarcoma of mesenchymal origin is the second most common bone malignancy and does not respond either to chemotherapy or radiation; therefore, the search for new therapies is relevant and urgent. We described recently that tumor growth inhibiting cytostatic proline-rich
Produkty
Testy komórkowe do proliferacji komórek (BrdU, MTT, WST1), żywotności komórek i eksperymentów cytotoksyczności do zastosowań w badaniach nad rakiem, neuronauką i komórkami macierzystymi.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.