Yes, these cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services. The corresponding test is PCR-based & is designed to detect specific murine pathogens, including but not limited to MPV. Please see the Data Sheet at the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/397/070/scc245ds.pdf
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
cell analysis
General description
Linia komórkowa mysiego czerniaka YUMMER1.7 H2B-GFP jest zarówno immunokompetentna, jak i odzwierciedla mutacje somatyczne powszechne w czerniakach. Linia komórkowa YUMMER1.7 H2B-GFP jest nosicielem trzech mutacji motorycznych czerniaka: Braf V600E, Pten -/- i Cdkn2 -/- (1,2). Ponadto linia komórkowa YUMMER1.7 H2B-GFP zawiera wysoką częstotliwość stabilnych mutacji somatycznych indukowanych promieniowaniem UV, które, jak wykazano, stymulują adaptacyjną odpowiedź immunologiczną gospodarza (3). Komórki YUMMER1.7-H2B-GFP stabilnie wyrażają GFP połączone z histonem H2B, umożliwiając wizualizację dynamiki chromosomalnej i ułatwiając wykrywanie in vivo komórek czerniaka YUMMER1.7 i guzów pochodzących z YUMMER1.7. Unikalne cechy linii komórkowej YUMMER1.7 H2B-GFP sprawiają, że jest ona cennym modelem do badań nad hamowaniem immunologicznego punktu kontrolnego i mechanizmami odpowiedzi przeciwnowotworowej.
<bold>Źródło:</bold>
Linia komórkowa czerniaka myszy YUMMER1.7 H2B-GFP jest tetraploidalnym izolatem klonalnym pochodzącym z komórek YUMM1.7 narażonych na promieniowanie UVB, do których stabilnie wprowadzono fuzję histonu H2B-GFP poprzez transfekcję. Oryginalna linia komórkowa YUMM1.7 pochodziła z guza czerniaka wywołanego 4-hydroksytamoksyfenem u samca myszy C57/B1/6, do którego wprowadzono mutacje z genetycznie zmodyfikowanego modelu myszy Braf/Pten poprzez krzyżowanie wsteczne (1). Linia komórkowa YUMMER1.7 H2B-GFP zawiera mutację Braf V600E i jest homozygotycznie ujemna dla dzikiego typu Pten i Cdkn2 (3).
Research Category:
Cancer
<bold>Źródło:</bold>
Linia komórkowa czerniaka myszy YUMMER1.7 H2B-GFP jest tetraploidalnym izolatem klonalnym pochodzącym z komórek YUMM1.7 narażonych na promieniowanie UVB, do których stabilnie wprowadzono fuzję histonu H2B-GFP poprzez transfekcję. Oryginalna linia komórkowa YUMM1.7 pochodziła z guza czerniaka wywołanego 4-hydroksytamoksyfenem u samca myszy C57/B1/6, do którego wprowadzono mutacje z genetycznie zmodyfikowanego modelu myszy Braf/Pten poprzez krzyżowanie wsteczne (1). Linia komórkowa YUMMER1.7 H2B-GFP zawiera mutację Braf V600E i jest homozygotycznie ujemna dla dzikiego typu Pten i Cdkn2 (3).
Research Category:
Cancer
Biochem/physiol Actions
Mysz, komórki nowotworowe
Packaging
1X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The YUMMER1.7-H2B-GFP5 mouse melanoma cell line is a valuable model for studies of immune checkpoint inhibition and mechanisms of anti-tumor responses. | description The YUMMER1.7D5 mouse melanoma cell line is a valuable model for studies of immune checkpoint inhibition and mechanisms of anti-tumor responses. | description The YUMMER1.7D4 mouse melanoma cell line is a valuable model for studies of immune checkpoint inhibition and mechanisms of anti-tumor responses. | description - |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Have these been tested and found to be negative for mouse pathogens like MPV?