Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
cell analysis
General description
Rak wątrobowokomórkowy jest głównym nowotworem złośliwym wątroby i główną przyczyną zgonów związanych z rakiem na świecie. Etiologia raka wątrobowokomórkowego jest ściśle związana z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (1). Ze względu na przyczynową rolę HBV w nowotworach wątroby, opracowano modele komórkowe raka wątrobowokomórkowego zakażonego HBV w celu zrozumienia progresji i podstawowej biologii nowotworów wątroby.
Linia komórkowa ludzkiego hepatoblastoma Hep-G2/2.2.15, podklon ludzkiego hepatoblastoma HepG2, który stabilnie wykazuje ekspresję wirusa zapalenia wątroby typu B, jest jednym z najczęściej stosowanych modeli chorób wątroby związanych z HBV. Komórki Hep-G2/2.2.15 mają niższą aktywność proliferacyjną i inwazyjną niż macierzyste komórki HepG2 i wykazują niską aktywność nowotworową u nagich myszy (2). Podobnie jak macierzyste komórki HepG2, komórki Hep-G2/2.2.15 wykazują ekspresję markera związanego z mikrotubulami - doublecortin (DCX).
<bold>Źródło:</bold>
Hep-G2/2.2.15 został wyprodukowany z komórek Hep-G2 stabilnie transformowanych genomem wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Komórki Hep-G2/2.2.15 są oporne na G418 i zawierają dwa dimery typu head-to-tail genomu HBV typu D (3). Rodzicielska linia komórkowa HepG2 została wyizolowana z tkanki hepatoblastoma 15-letniego mężczyzny (4).
Kategoria badawcza:
Linia komórkowa ludzkiego hepatoblastoma Hep-G2/2.2.15, podklon ludzkiego hepatoblastoma HepG2, który stabilnie wykazuje ekspresję wirusa zapalenia wątroby typu B, jest jednym z najczęściej stosowanych modeli chorób wątroby związanych z HBV. Komórki Hep-G2/2.2.15 mają niższą aktywność proliferacyjną i inwazyjną niż macierzyste komórki HepG2 i wykazują niską aktywność nowotworową u nagich myszy (2). Podobnie jak macierzyste komórki HepG2, komórki Hep-G2/2.2.15 wykazują ekspresję markera związanego z mikrotubulami - doublecortin (DCX).
<bold>Źródło:</bold>
Hep-G2/2.2.15 został wyprodukowany z komórek Hep-G2 stabilnie transformowanych genomem wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Komórki Hep-G2/2.2.15 są oporne na G418 i zawierają dwa dimery typu head-to-tail genomu HBV typu D (3). Rodzicielska linia komórkowa HepG2 została wyizolowana z tkanki hepatoblastoma 15-letniego mężczyzny (4).
Kategoria badawcza:
- Rak
- Choroby zakaźne
Biochem/physiol Actions
Ludzkie komórki hepatocytów, komórki nowotworowe
Packaging
1X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Ten produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Hep-G2/2.2.15 human hepatoblastoma cell line is a suitable model for research into many aspects of HBV-associated liver cancer. | description D425 Med human medulloblastoma cell line is representative of a common aggressive form of medulloblastoma and is a well-established disease model. | description The DOV13 human ovarian carcinoma cell line is a highly characterized model for metastatic ovarian cancer studies. | description - |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?