Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
cell analysis
General description
Mukowiscydoza (CF) jest spowodowana mutacjami w genie CFTR, który koduje kanał jonów chlorkowych i wodorowęglanowych (1). Spośród około 150 znanych mutacji powodujących chorobę w CFTR, delecja kodonu 508 fenyloalaniny (ΔF508) jest najczęstsza i powoduje destabilizację białka, nieprawidłowe fałdowanie i ostatecznie degradację (2). Chociaż najbardziej wyraźne objawy choroby płuc w przebiegu mukowiscydozy, w tym przewlekłe zakażenie bakteryjne i ropna niedrożność dróg oddechowych, są silnie związane z neutrofilami, brak modeli komórkowych dla neutrofili w mukowiscydozie utrudniał postęp w zrozumieniu znaczenia tych komórek w patogenezie mukowiscydozy (3).Linia ludzkich komórek promielocytowych HL-60 DeltaF508-CF jest pochodną linii komórek białaczki promielocytowej HL-60, która została poddana edycji za pomocą technologii CRISPR/Cas9 w celu homozygotycznej delecji CFTR F508 (3). Różnicowanie komórek HL-60 DeltaF508-CF w neutrofile następuje po traktowaniu DMSO. Zróżnicowane komórki HL-60 DeltaF508-CF wykazują normalny poziom barwienia CD11b, ale znacznie zmniejszoną ekspresję powierzchniową CFTR w porównaniu do zróżnicowanych komórek kontrolnych HL-60, a także obniżoną aktywność bakteriobójczą (3). Źródło: Linia ludzkich komórek promielocytowych HL-60 DeltaF508-CF została uzyskana z komórek białaczki promielocytowej HL-60 transfekowanych plazmidem hCFTR-Cas9-eGFP. Klony jednokomórkowe posortowano pod kątem ekspresji eGFP i zbadano pod kątem homozygotycznej delecji CFTR F508 poprzez trawienie nukleazą i sekwencjonowanie DNA (3).
Biochem/physiol Actions
Człowiek, komórki nowotworowe
Packaging
1X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Ten produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description HL-60 DeltaF508-CF human promyelocytic cell line is a valuable tool for drug screening and investigating the role of phagocytic defects in CF disease onset and progression. | description SF126 human glioblastoma cell line is a suitable model for cellular physiology and chemosensitivity studies. | description - | description The LAMA-87 human chronic myeloid leukemia cell line is useful for studying the molecular regulation of pluripotent cell commitment and provide a useful tool for hematopoiesis studies. |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) cell analysis |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?