Merck
SCR067
Zestaw do charakteryzacji ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych
The Human Mesenchymal Stem Cell Characterization Kit contains a panel of positive & negative selection markers for the characterization of the mesenchymal stem cell population in human samples.
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 KIT
4120,00 zł
4120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.75
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
moc wejściowa
sample type mesenchymal stem cell(s)
Warunki transportu
dry ice
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SCR060SCR019SCR001
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type neural stem cell(s)
input
sample type neural stem cell(s)
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Opis ogólny
Zestaw do charakterystyki ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (numer katalogowy SCR067) zawiera panel pozytywnych i negatywnych markerów selekcyjnych do charakterystyki populacji mezenchymalnych komórek macierzystych w ludzkich próbkach Pozytywne markery komórkowe obejmują przeciwciała skierowane przeciwko cząsteczkom powierzchniowym komórek obecnym na mezenchymalnych komórkach macierzystych: CD44, CD90, STRO-1 i CD146. Ponadto dostępne są dwa specyficzne markery powierzchniowe komórek hematopoetycznych, których ekspresja nie powinna występować na mezenchymalnych komórkach macierzystych: CD14 (obecny na leukocytach) i CD19 (obecny na limfocytach B).
Uwaga dotycząca przygotowania
W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach (patrz Składniki zestawu), składniki są stabilne do daty ważności. Nie wystawiać na działanie podwyższonej temperatury. Wyrzucić wszelkie pozostałe odczynniki po upływie daty ważności.
Inne uwagi
Mouse anti-HCAM
Mouse anti-THY-1 (CD90)
Mouse anti-STRO-1
Mouse anti-MCAM (CD146)
Mouse anti-CD19
Mouse anti-CD14
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The dynamic healing profile of human periodontal ligament stem cells: histological and immunohistochemical analysis using an ectopic transplantation model.
Y-T Kim,J-C Park,S-H Choi,K-S Cho,G-I Im,B-S Kim,C-S Kim
Journal of Periodontal Research null
Acquisition of human alveolar bone-derived stromal cells using minimally irrigated implant osteotomy: in vitro and in vivo evaluations.
Jung-Chul Park,Jane C Kim,Yong-Tae Kim,Seong-Ho Choi,Kyoo-Sung Cho,Gun-Il Im et al.
Journal of Clinical Periodontology null
Khondoker M Akram et al.
Respiratory research, 14, 9-9 (2013-01-29)
Mesenchymal stem cells (MSC) are in clinical trials for widespread indications including musculoskeletal, neurological, cardiac and haematological disorders. Furthermore, MSC can ameliorate pulmonary fibrosis in animal models although mechanisms of action remain unclear. One emerging concept is that MSCs may
Isolation and characterization of human periodontal ligament (PDL) stem cells (PDLSCs) from the inflamed PDL tissue: in vitro and in vivo evaluations.
Jung-Chul Park,Jeong-Min Kim,Im-Hee Jung,Jane C Kim,Seong-Ho Choi,Kyoo-Sung Cho,Chang-Sung Kim
Journal of Clinical Periodontology null
Anna Badner et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 219-219 (2018-08-05)
The spleen plays an important role in erythrocyte turnover, adaptive immunity, antibody production, and the mobilization of monocytes/macrophages (Mφ) following tissue injury. In response to trauma, the spleen initiates production of inflammatory cytokines, which in turn recruit immune cells to
Produkty
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Powiązane treści
We have collaborated with Plasticell Ltd. to develop OsteoMAX-XF™, a novel, serum-free, xeno-free, differentiation medium for the generation of osteoblasts from human MSCs. This medium may be particularly suitable for drug discovery and clinical development. By screening roughly 3,500 combinations of serum and xeno-free media, we discovered a remarkably efficient, fully defined, reproducible medium to promote the differentiation of hMSCs into osteoblasts, offering an excellent, cost effective method to produce large amounts of human bone cells for multiple applications.
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.