Przejdź do
SCT043
Barwnik do żywych komórek BioTracker TP-HOCL1
Live cell imaging dye for hypochlorus acid (HOCL) used to detect phagocytosis, inflammation and cellular apoptosis.
Synonim(y):
Live cell imaging probe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Kwas podchlorawy (HOCl) jest bardzo silną reaktywną formą tlenu (ROS) i pomaga eliminować patogeny we wrodzonym układzie odpornościowym. Coraz więcej dowodów wskazuje, że wewnątrzkomórkowy HOCl odgrywa dodatkową ważną rolę w regulacji stanu zapalnego i apoptozy komórkowej. Subkomórkowe wykrywanie HOCL jest obecnie ograniczone ze względu na niskie stężenie, silne utlenianie i krótką żywotność analitu.
Barwnik BioTracker TP-HOCL1 to dwufotonowa zielona fluorescencyjna sonda do obrazowania HOCL w żywych komórkach. Sonda wykazuje szybki czas reakcji, dobrą selektywność i wysoką czułość na kwas podchlorawy w żywych komórkach. Acedan został wybrany jako grupa raportująca fluorescencję ze względu na jego doskonałe właściwości fotofizyczne wynikające z typowej struktury "push-pull" (amineketon). 2- merkaptoetanol i 1,2-etanoditiol zostały wykorzystane do ochrony ketonu acedanu w projektowaniu sond HOCl. Reakcja sondy z HOCl, która deprotekcjonuje grupę oksatiolanową/merkaptalową w celu odsłonięcia ketonu, prowadziłaby do wzmocnienia fluorescencji
Właściwości spektralne
Absorbancja: 375nm
Emisja: 500nm
Referencje
Chang YT et al. Development of Targetable Two-Photon Fluorescent Probes to Image Hypochlorous Acid in Mitochondria and Lysosome in Live Cell and Inflamed Mouse. Model. J Am Chem Soc. 2015 May 13; 137 (18): 5930-8.
Application
Kategoria badawcza
Obrazowanie komórek
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Physical form
Liofilizowany
Preparation Note
Przechowywać BioTracker TP-HOCL1 Live Cell Dye w temperaturze -20°C, wysuszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość z dna.
Analysis Note
Purity: ≥ 98% confirmed by HNMR, LC-MS and HPLC and elemental analysis
Molar Mass: 258.36 g/mol
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT057SCT075SCT045
description
Live cell imaging dye for hypochlorus acid (HOCL) used to detect phagocytosis, inflammation and cellular apoptosis.
description
-
description
-
description
Live cell imaging dye for cellular adenosine triphosphate (ATP) localized to mitochondria used to detect metabolic activity, cell proliferation and overall cell health.
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (LC/MS), ≥98% (HPLC), ≥98% (elemental analysis)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (H-NMR), ≥98% (elemental analysis), ≥98% (LC/MS)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)