Przejdź do
SLCR033
Millex™ hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Synonim(y):
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
250 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5060,00 zł
1000 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Diam.:
33 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PTFE membrane, polypropylene housing
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE membrane, polypropylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex™
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge), hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
45 °C max. temp., 8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
light blue
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
bubble point
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
application(s)
cannabis testing
General description
Non-sterile Millex™-LCR Syringe Filters with 0.45 µm Hydrophilic PTFE Membrane
Millex™-LCR syringe filters are specifically designed for the efficient filtration of aqueous and organic solvents. Featuring an 0.45 µm hydrophilic PTFE membrane, these filters are HPLC-certified, ensuring low levels of UV-absorbing extractables, making them ideal for analytical sample filtration.
  • SLCR033NS replaces SLCR025NS
  • SLCR033NB replaces SLCR025NB
  • SLCR033NK replaces SLCR025NK
Application
  • Suitable for sample filtration prior to HPLC and other analytical techniques
  • Filtration of aqueous and organic solutions
Features and Benefits
  • HPLC Certified: Guarantees low levels of UV-absorbing extractables for reliable analytical results.
  • Hydrophilic PTFE Membrane: Offers low analyte binding and broad solvent compatibility, facilitating the filtration of various solutions and sample types.
  • Polypropylene Housing: Provides low extractables and excellent chemical compatibility
  • Easy Identification: Membrane type and pore size are clearly printed on the filter for quick reference. A light blue band identifies non-sterile Millex™ filters hydrophilic PTFE membrane
  • Recommended Sample Volume: Designed for filtering volumes of 10-100 milliliters (mL) to effectively remove particulates prior to instrumentation analysis.
For general laboratory use only
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SLCRX13TLSLCRDZ5SLCRBZ5
description
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
description
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
description
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
description
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
diam.
33 mm
diam.
13 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
material
polypropylene housing, PTFE membrane
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing, glass fiber prefilter
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
outlet tube, female Luer-Lok® inlet fitting
fitting
male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. SLCR033. what is the number of units in each pack of the Millex™ hydrophilic PTFE syringe filter SLCR033 available ?
    1 answer
    1. This product is packaged as follows:
      SLCR033NS - 50 hydrophilic PTFE syringe filters
      SLCR033NB - 250 hydrophilic PTFE syringe filters
      SLCR033NK - 1000 hydrophilic PTFE syringe filters