Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 pkg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
960,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
material
PVC housing, polyethersulfone membrane
sterility
ethylene oxide treated, sterile
product line
Millex™
shelf life
3 yr
feature
hydrophilic
packaging
pack of 50 ea Individually blister-packaged
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
≥175 mL/min water flow rate at 2.1 bar (30 psi), 45 °C max. temp. (113 °F)
technique(s)
fast flow filtration: suitable, low protein-binding filtration: suitable, sterile filtration: suitable
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
hold-up volume
≤0.1 mL , after air purge
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
bubble point
≥56 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
General description
Features and Benefits
- Tylko do użytku badawczego (RUO)
- Tylko do jednorazowego użytku
- Niski poziom wiązania białek
- Niepyrogenny i nietoksyczny
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, sterile, hydrophilic | description pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic | description pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic | description pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 33 mm | diam. 33 mm |
| pore size 0.22 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.45 μm |
| material PVC housing, polyethersulfone membrane | material PVC housing, polyethersulfone membrane | material modified acrylic housing, polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane, modified acrylic housing |
| fitting male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet | fitting male Luer-Lok® outlet, female Luer-Lok® inlet | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet for slip | fitting male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet fitting |
| sterility sterile, ethylene oxide treated | sterility non-sterile | sterility γ-irradiated, sterile | sterility γ-irradiated, sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex™ polietylosulfonowy filtr strzykawkowy
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?