Merck
SPKMBCHRVLV002
Spare part, Mobius® Chrom, Pinch Valve
new
NO PCV 3/8"
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
23151800
Poziom jakości
linia produktu
Mobius®
opakowanie
pack of 1 unit
kompatybilność
for use with Mobius®
Opis ogólny
This pinch valve is designed for Mobius® Chrom systems.This spare part is classified as ′Critical,′ meaning that it is crucial, for avoiding system downtime, to keep at least one in stock for immediate availability.
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany