Merck
SV03A47FH3
Multimedia Durapore® 0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.2/0.22 μm
Synonim(y):
Optiscale Durapore Multimedia 0.2/0.22 μm TC/HB
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
3 EA
1370,00 zł
1370,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
Materiały
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 47
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
91.4 mm
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
17.7 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matryca
Multimedia Durapore®
pore size
0.2/0.22 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Warunki transportu
ambient
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SV06A47FH3SV19A47FH3SVSSA47FH3
pore size
0.2/0.22 μm pore size
pore size
0.5/0.22 μm pore size
pore size
1.2/0.22 μm pore size
pore size
-
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
matrix
Multimedia Durapore®
matrix
Multimedia Durapore®
matrix
Multimedia Durapore®
matrix
Multimedia Durapore®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥100 mL
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3