Przejdź do
TX0279
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), meets USP/NF, inhibitor-free, OmniSolv®
Synonim(y):
THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2)3CH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
EC Index Number:
203-726-8
UNSPSC Code:
12191504
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, bez stabilizatora, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
grade
HPLC grade
Quality Segment
agency
meets USP/NF
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
shelf life
12 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.02% Peroxide (as H2O2), ≤0.02% Water (H2O), ≤0.8 μeq/g Titrable acid
evapn. residue
≤2 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -20 °C
solubility
water: miscible
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
UV absorption
λ: 212 nm Amax: ≤1.00, λ: 225 nm Amax: ≤0.50, λ: 250 nm Amax: ≤0.10, λ: 300 nm Amax: ≤0.005
application(s)
general analytical
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrahydrofuran (THF), is a colorless, volatile, heterocyclic saturated cyclic ether characterized by low viscosity and high solubility in various solvents. It is widely used as a polar aprotic, water-miscible organic solvent in various organic synthesis, particularly for reactions involving organometallic compounds and Grignard reagents. Additionally, THF plays an important role as a solvent in the synthesis of many API’s and in polymerization processes.
Application
Spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF OmniSolv®
TX0279P-1 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Tetrahydrofuran is used as solvent
  • To prepare mobile phase in reversed-phase liquid chromatography
  • In the preparation of Spin-Coated Polymer Thin Films
  • In the synthesis of diacetylinic aryloxysilane polymers by polycondensation reaction
  • In the formation of grignard reagent which is used for organic sythesis
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
is packaged in 4L polycoated glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Data ważnościOkres ważności 12 miesięcy od daty produkcjiTest (GC)99,9% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu2ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynTożsamość (spektrum IR)ZgodnyNadtlenek (jako H2O2)*0,02% maxWspółczynnik załamania światła (w 20°C)Miareczkowalny kwas0.8µeq/g maxAbsorpcja UV przy 212 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 225 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.005AU maxOdcięcie UV212nm maxWoda (H2O)0,02% maks
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran, bez stabilizatora
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)