Przejdź do
TX1202
Trietyloamina
HPLC
Synonim(y):
Triethylamine, acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)3N
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-469-4
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
90 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
72 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
color
clearAPHA: ≤20
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
133 g/L
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 254 nm Amax: ≤0.10, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 300 nm Amax: ≤0.02
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethylamine (TEA), also known as N,N-Diethylethanamine, is an aliphatic tertiary amine and a volatile organic compound. It is a colorless liquid with a strong ammonia-like odor and exhibits polar solvent characteristics, although it is less polar than many common laboratory solvents. Triethylamine is used in various industrial processes, including oxidation, reduction, elimination, and dehydrohalogenation reactions.
Application
Triethylamine (TEA) is used
  • As a mobile phase modifier to improve the efficiency of separation in micellar liquid chromatography (MLC).
  • To prepare the mobile phase for HPLC chromatography
  • As the extractant in a hexane solution to extract nickel (Ni) ions from water.
HPLC
Analysis Note
Wygląd: Przejrzysty, wolny od cząstek stałych
Oznaczenie: 99,5% min
Kolor (APHA): 20 max
Tożsamość (spektrum IR): Zgodny
Absorbancja UV (0,1%, woda, 254 nm): 0.10AU max
Absorbancja UV (0.1%, woda, 280 nm): 0.04AU max
Absorbancja UV (0.1%, woda, 300 nm): 0.02AU max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietyloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-44-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can I use this for LC-MS?
    1 answer
    1. This product is not suitable for LC-MS.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?