Przejdź do
TX1568
Triton™ X-100
Non-ionic detergent and emulsifier
Synonim(y):
Triton™ X-100, Octylphenol Decaethylene Glycol Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Triton™ X-100 Środek powierzchniowo czynny,
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
color
APHA: ≤150
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6 °C
transition temp
flash point 251 °C, cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
HLB
13.5
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Identyfikacja składników białkowych systemu transformacji w linii komórkowej unieśmiertelnionych ludzkich keratynocytów HaCaT narażonych na działanie środków powierzchniowo czynnych: W badaniu wykorzystano surfaktant Triton™ X-100 do identyfikacji składników białkowych w unieśmiertelnionych ludzkich keratynocytach. Badanie podkreśla rolę surfaktantu w systemach transformacji komórek i jego wpływ na skład białek, zapewniając wgląd w mechanizmy odpowiedzi komórkowej. (Shkrigunov et al., 2024).
  • Izolacja in situ jąder lub białek jądrowych z przylegających komórek: prosta, skuteczna metoda z mniejszym zanieczyszczeniem cytoplazmatycznym..: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę wykorzystującą surfaktant Triton™ X-100 do izolacji jąder lub białek jądrowych z przylegających komórek. Wyniki wykazują zmniejszone zanieczyszczenie cytoplazmatyczne, zwiększając dokładność badań białek jądrowych. (Qin et al., 2023).
  • Międzyregionalne profilowanie proteomiczne ludzkiego mózgu przy użyciu zoptymalizowanej metody ekstrakcji białek z tkanek utrwalonych formaliną w celu identyfikacji szlaków sygnałowych...: Badania te wykorzystują surfaktant Triton™ X-100 w zoptymalizowanej metodzie ekstrakcji białek do profilowania proteomicznego ludzkiego mózgu. Badanie identyfikuje krytyczne szlaki sygnałowe, podkreślając użyteczność surfaktantu w badaniach neurobiologicznych. (Davidson et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Szeroko stosowany niejonowy środek powierzchniowo czynny do odzyskiwania składników membran w łagodnych warunkach bez denaturacji.
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Kwasowość (jako Na2O)%Zasadowość (jako Na2O)%Temperatura mętnienia (1%, woda)63-69°CKolor (APHA)150 maxPostaćKlarowna, lepka cieczCiężar właściwy przy 25/25°C1.063-1.067pH 1% roztworu wodnego5-8
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)