Przejdź do
YP22
Power cord
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
Synonim(y):
mPAGE® Lux Casting System, mPAGE® Lux Curing Station, mPAGE® Lux, urządzenie do odlewania żeli, system odlewania żeli, elektroforeza, przewód zasilający, przewód zasilający, wtyczka zasilająca, przewód zasilający US, wtyczka zasilająca US, mA400, mA700, zasilacz
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
78,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105303
NACRES:
NB.22
78,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przewód zasilający YP22 EU, for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
AC/DC input
125 V, 10 A
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
General description
Ten elektryczny przewód zasilający ma specjalną konfigurację wtyczki pasującą do gniazdek elektrycznych używanych w Ameryce Północnej. Ten przewód został zatwierdzony do zastąpienia przewodu dostarczonego z zasilaczem mA400, zasilaczem mA700 i stacją utwardzania mPAGE® Lux.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
YP12YP61YP03
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE ®Lux Curing Station
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
AC/DC input
125 V, 10 A
AC/DC input
125 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przewód zasilający YP22 EU
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)