Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
tablet
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of Foil blister pack
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
room temp
General description
Odczynnik do ekstrakcji białek z komórek ssaków cOmplete™ Lysis-M zawiera łagodny, gotowy do użycia detergent (w 25 mM buforze bicynowym, pH 7,6), który skutecznie lizuje komórki ssaków i eliminuje potrzebę skrobania, sonikacji lub cykli zamrażania-rozmrażania. Jest wymagany do delikatnej ekstrakcji białek zarówno z cytoplazmy, jak i jądra hodowanych komórek ssaków. Wydajność białka uzyskana za pomocą tego zestawu jest od 20 do 25% wyższa w porównaniu z trzema cyklami zamrażania-rozmrażania i około 20% wyższa niż w przypadku 2-minutowej sonikacji (z 50% pulsem). Wyekstrahowane białka mogą być dalej oczyszczane lub analizowane w dalszych aplikacjach. Skuteczna liza komórek ssaków następuje w ciągu zaledwie 5 minut w temperaturze pokojowej.
Gotowe do użycia tabletki cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Cocktail, zawarte w zestawie, działają optymalnie z odczynnikiem Lysis-M. Tabletki cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Tablets umożliwiają hamowanie szerokiego spektrum proteaz serynowych, cysteinowych i metaloproteaz, a także kalpain. cOmplete™ Odczynnik Lysis-M pomaga w ekstrakcji białek i jednocześnie hamuje aktywność proteaz podczas początkowych etapów ekstrakcji. cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Tablets zawierają zarówno nieodwracalne, jak i odwracalne inhibitory proteaz.
Gotowe do użycia tabletki cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Cocktail, zawarte w zestawie, działają optymalnie z odczynnikiem Lysis-M. Tabletki cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Tablets umożliwiają hamowanie szerokiego spektrum proteaz serynowych, cysteinowych i metaloproteaz, a także kalpain. cOmplete™ Odczynnik Lysis-M pomaga w ekstrakcji białek i jednocześnie hamuje aktywność proteaz podczas początkowych etapów ekstrakcji. cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Tablets zawierają zarówno nieodwracalne, jak i odwracalne inhibitory proteaz.
Application
Odczynnik Lysis-M jest kompatybilny z wieloma różnymi aplikacjami:
Uwaga: Tabletki cOmplete™ Mini (dołączone do zestawu) zawierają EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy). Jeśli białko będące przedmiotem zainteresowania ma być oczyszczone metodą IMAC (immobilizowana chromatografia powinowactwa metal-chelat), np. rekombinowane białka znakowane Poly-His, EDTA należy usunąć (np. przez dializę) przed chromatografią. Alternatywnie, można użyć produktu cOmplete™ Lysis-M bez EDTA.
- testy reporterowe(np. β-galaktozydaza, lucyferaza, acetylotransferaza chloramfenikolu)
- testy immunologiczne(np. Western blot, ELISA, RIA)
- testy białkowe(np. kinaza białkowa A, kinaza białkowa C i kinaza tyrozynowa)
- oczyszczanie białek
Uwaga: Tabletki cOmplete™ Mini (dołączone do zestawu) zawierają EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy). Jeśli białko będące przedmiotem zainteresowania ma być oczyszczone metodą IMAC (immobilizowana chromatografia powinowactwa metal-chelat), np. rekombinowane białka znakowane Poly-His, EDTA należy usunąć (np. przez dializę) przed chromatografią. Alternatywnie, można użyć produktu cOmplete™ Lysis-M bez EDTA.
Features and Benefits
- Zachowuje strukturę białek, ponieważ odczynniki nie denaturują ani w inny sposób nie zmieniają białek.
- Oszczędność pieniędzy, ponieważ jeden produkt chroni przed wieloma proteazami.
- Oszczędność etapów, ponieważ wyekstrahowane białka mogą być stosowane bezpośrednio w wielu dalszych procedurach.
Packaging
1 zestaw zawierający 2 składniki. Każda tabletka wystarcza na 10 ml ekstraktu. Do lizy do 100 g komórek ssaków.
Preparation Note
Przeznaczenie: Jednoczesna ekstrakcja i ochrona rozpuszczalnych białek z komórek ssaków.
Materiał próbki: Komórki ssaków w hodowli (np. komórki Cos-7, zebrane przy konfluencji).
Wymagany czas: 5 minut (liza komórek w temperaturze pokojowej).
Liczba ekstrakcji: 20 (po 10 ml).
Skuteczny wobec: Proteazy serynowe, proteazy cysteinowe, metaloproteazy.
Uwaga: Każda tabletka cOmplete, Mini jest wystarczająco skoncentrowana, aby hamować proteazy w 10 ml ekstraktu.
Materiał próbki: Komórki ssaków w hodowli (np. komórki Cos-7, zebrane przy konfluencji).
Wymagany czas: 5 minut (liza komórek w temperaturze pokojowej).
Liczba ekstrakcji: 20 (po 10 ml).
Skuteczny wobec: Proteazy serynowe, proteazy cysteinowe, metaloproteazy.
Uwaga: Każda tabletka cOmplete, Mini jest wystarczająco skoncentrowana, aby hamować proteazy w 10 ml ekstraktu.
Other Notes
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Legal Information
cOmplete is a trademark of Roche
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Individually packed in foil blister packs | description Individually packed in foil blister packs | description - | description - |
| form tablet | form tablet | form - | form - |
| solubility aqueous buffer: soluble | solubility aqueous buffer: soluble | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of Foil blister pack | packaging pkg of Foil blister pack | packaging - | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?