Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.54
Assay:
97.7% (HPLC)
Form:
solution
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97.7% (HPLC)
form
solution
mol wt
Mr 987.5 (biotin-16-UTP-Li4)
packaging
pkg of 25 μL (250 nmol; 10mM)
manufacturer/tradename
Roche
color
colorless
solubility
water: miscible
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
For biotin-16-UTP, biotin is bound to uridine triphosphate via an amide linkage. Biotin-16-UTP is a substrate for SP6, T3, and T7 RNA polymerase. It can replace UTP in the in vitro transcription reaction for RNA labeling. Linearized template DNA with T7, SP6, or T3 promoter is in vitro-transcribed with the corresponding RNA polymerases using ATP, GTP, CTP, UTP, and Biotin-16-UTP, respectively.
Application
Biotin-labeled RNA can be used as a hybridization probe for:
The labeled RNA can be subsequently detected with a fluorescent streptavidin conjugate or by enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA) using a Streptavidin-AP conjugate.
The labeled RNA can be subsequently detected with a fluorescent streptavidin conjugate or by enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA) using a Streptavidin-AP conjugate.
Physical form
Biotin-16-UTP, tetralithium salt, 10mM solution
Analysis Note
Typical analysis: At least 85% Biotin-16-UTP (HPLC, area%).
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 25 μL (250 nmol; 10mM) | description ≥98% (HPLC), solution, 1 mM, suitable for hybridization | description - | description Cytiva PA55026 |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Cytiva PA55026 |
| assay 97.7% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solution | form solution | form solution | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
| solubility water: miscible | solubility - | solubility water: miscible | solubility - |
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?