Przejdź do
ATPD-RO
Roche
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
Disodium salt
Synonim(y):
ATP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
723,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N5Na2O16P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
605.19
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98%
Form:
crystals
Storage temp.:
2-8°C
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
crystals
mol wt
Mr 507.2 (ATP), Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O)
packaging
pkg of 10 g (10127531001), pkg of 5 g (10127523001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
General description
The product contains disodium salt crystals of ATP.
Application
ATP, disodium salt, is used for the luminometric determination of Luc activity in cell extracts.
Preparation Note
Storage conditions (working solution): The reconstituted aqueous solution is stable for one week at 2 to 8 °C, and for several months at -15 to -25 °C.
Analysis Note
Purity: ≥98% ATP-Na2H2 x 3 H2O, ≥82% ATP (enzymatic), ≤0.5% ADP and AMP (enzymatic), ≤0.01% GTP (HPLC), ≤30 ppm heavy metals (as Pb-ions), ≤15 ppm Fe-ions
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)