Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7200,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
biological source
bovine
assay
≥98.5%
form
lyophilized
mol wt
Mr =68 kDa
packaging
pkg of 1 kg (10735108001), pkg of 100 g (10735086001), pkg of 50 g (10735078001), pkg of 500 g (10735094001)
manufacturer/tradename
Roche
origin
New Zealand origin
technique(s)
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
impurities
<0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.002 P (inorganic), <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein), <0.05 glucose (enzyme), <0.1 L-lactate, <0.15 chloride (mercurom), <0.5 Sodium (flame photometry), <100 microorganisms (organism/g), <5 water
absorption
≤0.4 at 550 nm
UniProt accession no.
foreign activity
Microorganisms <100 (Organism/g)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- Stabilizer to prevent proteolysis and denaturation of enzymes and other proteins, especially when the proteins are present in low concentrations.
- Buffer component in immunochemistry, biochemistry, cell biology, or molecular biology
- Reducing agent
- Protein blocker for saturation of protein binding sites in ELISAs, Southern blots, and western blots
- Media supplement for media that require addition of protein
- Carrier protein
- Standard protein in gel electrophoresis and protein determination
Preparation Note
Analysis Note
Contaminants: <0.5% Na (flame photometric), <0.006% K (flame photometric), <0.0003% Li (flame photometric), <0.02% Ca (o-cresolphthalein), <0.003% Mg (xylidyl blue), <0.003% heavy metals (as Pb), <0.001% Fe (bathophenanthroline), <0.002% Pi, <0.05% glucose (enzymatic), <0.005% glycerol (enzymatic), <0.025% L-lactate (enzymatic)
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?