Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
1250 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
589,00 zł
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732681001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969013001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934511001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
General description
Application
Function tested in RT-PCR. Tested for absence of contaminating deoxyribonucleases, ribonucleases and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM | description ≥97% | description PCR Grade, sodium salt | description PCR Grade, sodium salt |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| form solution | form powder | form liquid | form solution |
| assay 99% (dNTP) | assay ≥97% | assay 99% (dNTP) | assay 99% (dNTP) |
| concentration 100 mM, <0.9% (dNDP) | concentration - | concentration <0.9% (dNDP) | concentration <0.9% (dNDP), 100 mM |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM]) | packaging - | packaging pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM]) | packaging pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM]), pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM]) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under dATP
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?