Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
3 x 5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3300,00 zł |
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
form
lyophilized
specific activity
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
mol wt
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
purified by
electrophoresis
packaging
pkg of 3 × 5 μg (11047825001), pkg of 5 μg (11420429001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
optimum pH
8.5-8.8
pH range
5-12
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
General description
Endoproteinase Lys-C Sequencing Grade is isolated from Lysobacter enzymogenes as a highly purified and specific protease. Endoproteinase Lys-C from Lysobacter enzymogenes is a member of the peptidase S1 family. It is mostly used for the initial fragmentation of polypeptide chains in protein sequence analysis.
Application
Biochem/physiol Actions
This enzyme is a serine protease that specifically hydrolyzes amide, ester, and peptide bonds at the carboxylic side of Lys (in Tris-HCl buffer, pH 7.0 to 9.0).
Heat inactivation: Enzyme can be denatured using heat (5 min at 100 °C) or by TCA.
Heat inactivation: Enzyme can be denatured using heat (5 min at 100 °C) or by TCA.
Preparation Note
Storage conditions (working solution): +2 to +8 °C
Lyophilized Endoproteinase Lys-C sequencing grade is reconstituted in 50 μl double-dist. water. This results in a buffer concentration of 50 mM Hepes, pH 8.0, 10 mM EDTA and 5 mg/ml raffinose. To avoid autolysis, the incubation temperature should not exceed 37 °C.
Stable in 4 M urea.
Stable in 4 M urea.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 2
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?