Przejdź do
GDH-RO
Roche
Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (GDH)
from rabbit muscle
Synonim(y):
GDH, Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Numer WE:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).), ~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
Biological source:
rabbit muscle
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit muscle
form
suspension
specific activity
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).), ~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
packaging
pkg of 1 mL (10127752001 [10 mg]), pkg of 10 mL (10127779001 [100 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0-8.5
storage temp.
2-8°C
General description
Glycerol-3-phosphate dehydrogenase is a NADH-dependent cytosolic enzyme. It can be used as a catalytic enzyme. Its activity is higher under osmotic stress.
Biochem/physiol Actions
Heat inactivation: GDH is rapidly inactivated at temperatures > 65 °C.
Preparation Note
Activator: EDTA
Analysis Note
Contaminants: <0.001% aldolase and GAP-DH, each, <0.01% LDH and TIM, each
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Unit Conversion: One unit (+25 °C) = 2 units (+37 °C). Biochemica Information, 87
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)