Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 sheets | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
1 roll | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NA.54
Roll w × l:
0.3 m × 3 m
Packaging:
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
manufacturer/tradename
Roche
roll W × L
0.3 m × 3 m
sheet W × L
10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm
storage temp.
20-25°C
General description
Microporous nylon 66 membrane on a polyester support, carrying positively charged (pH 3 - 10) quaternary ammonium groups.
Surface Properties: Pore size of 0.45μm
Surface Properties: Pore size of 0.45μm
Application
- The physical and chemical properties of the nylon membranes make them specifically useful as a matrix for hybridization with nonradioactively (e.g., digoxigenin or biotin) and radioactively (e.g., [32P], [35S], an [3H])-labeled DNA, RNA, or oligonucleotide probes: Southern blots
- Northern blots
- Dot blots
Features and Benefits
Microporous nylon 66 membrane on a polyester support, carrying positively charged quaternary ammonium groups.
Contents: Membranes
Contents: Membranes
Analysis Note
Function tested for homogenous DNA detection in Southern blot procedures using the DIG System.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?