Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
EC Number:
205-788-1
UNSPSC Code:
12161902
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
≤0 hPa ( 20 °C)
description
anionic detergent
assay
≥99.0%
form
rod
mol wt
288.38 g/mol
availability
available only in Japan
pH
9.1 (10 g/L)
mp
204-207 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Anionic detergent
for electrophoresis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?