Przejdź do
00160
Acetamide
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Amide C2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031237
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
200-473-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071207
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.), 78-82 °C
solubility
H2O: soluble 1 gm in 0.5 ml, alcohol: soluble 1 gm in 2ml, pyridine: soluble 1 gm in 6 ml, chloroform: soluble, glycerol: soluble
SMILES string
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
Acetamide was used as a supplement for growth media and for complementation of tlyA transposon mutants.The product was used as a component for cryoprotectant solution to study the ultrastructural changes in bovine oocytes by using vitrification.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0500695122
description
≥99.0% (GC)
description
~99% (GC)
description
sublimed, 99%
form
crystals
form
powder or crystals
form
sublimed
solubility
glycerol: soluble, H2O: soluble 1 gm in 0.5 ml, alcohol: soluble 1 gm in 2ml, pyridine: soluble 1 gm in 6 ml, chloroform: soluble
solubility
water: 0.2 g/L, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
vapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
mp
78-82 °C, 78-80 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
~99% (GC)
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetamide
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
60-35-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)