Przejdź do
A0500
Acetamide
~99% (GC)
Synonim(y):
Amide C2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
561,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-473-5
Beilstein/REAXYS Number:
1071207
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
assay
~99% (GC)
form
powder or crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
solubility
water: 0.2 g/L, clear, colorless
SMILES string
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
General description
Acetamide based derivatives are potential anti-microbial, antifungal agents, used as disinfectants. Cigarette smoking triggers acetamide release. It is a minor by-product of paracetamol degradation. Acetamide is carcinogenic in rats.
Application
Acetamide has been used:
  • for the induction of recombinant protein in M. smegmatis
  • as a component of acetamide medium for fungal selection
  • in quenching experiment in mice tissue samples
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69512200160
description
~99% (GC)
description
sublimed, 99%
description
≥99.0% (GC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
~99% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
sublimed
form
crystals
solubility
water: 0.2 g/L, clear, colorless
solubility
-
solubility
glycerol: soluble, pyridine: soluble 1 gm in 6 ml, H2O: soluble 1 gm in 0.5 ml, chloroform: soluble, alcohol: soluble 1 gm in 2ml
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetamide
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
60-35-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?