Przejdź do
00290
(−)-Sinigrin hydrate
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
758,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16KNO9S2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.46 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
eCl@ss:
32129103
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -17.0±1°, c = 1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤6.0% water
mp
128 (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
InChI key
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Biochem/physiol Actions
A β-D-thioglucopyranoside occurring in black mustard seeds and horseradish root. Substrate for thioglucosidase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8544037022
description
analytical standard
description
≥99.0% (TLC)
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
format
neat
format
-
format
neat
mp
128 (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
impurities
≤6.0% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Sinigrin hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)