Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
bp
180-200 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1c2OC(C)=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13
InChI
1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description suitable for microscopy | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade - | grade - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) metabolomics |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| format neat | format neat | format - | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| mp 150-154 °C (lit.) | mp 150-154 °C (lit.) | mp 150-154 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Khellin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?