Przejdź do
60730
Khellin
suitable for microscopy
Synonim(y):
4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.24
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-392-8
Beilstein/REAXYS Number:
263185
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
bp
180-200 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1c2OC(C)=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13
InChI
1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
00899PHL89481SMB00143
Khellin analytical standard
Supelco
00899
Khellin
Khellin phyproof® Reference Substance
PHL89481
Khellin
description
suitable for microscopy
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Khellin
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)