Przejdź do
03609
Ethylenediaminetetraacetic acid
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤1.00, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a hexadentate ligand and chelating agent with the ability to sequester divalent cations such as calcium and cesium. EDTA is used in a wide range of applications where the sequestration of divalent cations is required or useful. EDTA is used in the study of artificial restriction DNA cutters.
Other Notes
Determination of anions and metal cations by single-column chromatography with EDTA as eluent using conductivity and UV detection ; Buffer component in DNA digest analysis with capillary electrophoresis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E6758EDRDD017
description
BioUltra, ≥99.0% (KT)
description
anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
description
purified grade, ≥98.5%, powder
description
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri™, ACS reagent, 99.4-100.6%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥98.5%
assay
≥98.5%
assay
99.4-100.6%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
BioReagent
product line
-
product line
Redi-Dri™
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
3  M NaOH: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?