Wybierz wielkość
2410,00 zł
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Epigalokatechina, primary reference standard
InChI key
XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 03970590 | 00200595 | 03520585 |
|---|---|---|---|
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename HWI |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.
Powiązane treści
Quantitative NMR for Content Assignment of Phytochemical Reference Standards