Przejdź do
06233
Aluminum phosphate monobasic
purum, ≥95.0% (gravimetric)
Synonim(y):
Aluminum dihydrogen orthophosphate, Aluminum dihydrogen phosphate, Aluminum hydrogen phosphate, prim-Aluminum phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al(H2PO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
236-875-2
MDL number:
Assay:
≥95.0% (gravimetric)
Form:
powder
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (gravimetric)
form
powder
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
loss
≤20% loss on ignition, 800 °C
SMILES string
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Al.3H3O4P/c;3*1-5(2,3)4/h;3*(H3,1,2,3,4)/q+3;;;/p-3
InChI key
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Application
Aluminum phosphate monobasic can be used as a combining material of refractories. It can be used as a precursor for the synthesis of:
  • Microwave absorbing silicon carbide (SiC) fiber-reinforced SiC matrix composites (SiCf/SiC).
  • Aluminum doped hydroxyapatite crystals.
  • Phosphate insulating coating to improve the corrosion resistance of silicon steel.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0623471496
description
purum, ≥95.0% (gravimetric)
description
~50% in H2O
description
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
form
powder
form
-
form
crystals
assay
≥95.0% (gravimetric)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
purum
grade
-
grade
anhydrous, purum p.a.
loss
≤20% loss on ignition, 800 °C
loss
-
loss
-
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)