Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1040,00 zł 884,00 zł |
Informacje o tej pozycji
884,00 zł
Cena katalogowa1040,00 złZaoszczędź 15%Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Formic acid solution, BioUltra, 1.0 M in H2O
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
sustainability
Sustainability features
concentration
1.0 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.336
pH
1.0-2.5 (25 °C)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[H]C(O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, 1.0 M in H2O | description ACS reagent, ≥88% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥95%, FCC, FG |
| concentration 1.0 M in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 400, 300 |
| pH 1.0-2.5 (25 °C) | pH 2.2 (20 °C, 2.2 g/L) | pH 2.2 (20 °C, 2.2 g/L) | pH 2.2 (20 °C, 2.2 g/L) |
| UV absorption λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.01 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
| refractive index n20/D 1.336 | refractive index n20/D 1.370 (lit.) | refractive index n20/D 1.370 (lit.) | refractive index n20/D 1.370 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid solution
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
I would like to know more about bioultra grade reagents. Does this reagent guarantee a 1M concentration that is high enough to be used for HPLC calibration?
1 answer-
BioUltra products are defined as the finest quality products for life science, with stringent testing protocols and high purity. Superior manufacturing methods and product-specific testing protocols ensure quality to the highest standard. Tests may include purity by gel electrophoresis, trace metal testing, and application testing. This product is not tested via HPLC, so HPLC suitability cannot be guaranteed. Products 5.43804 and 5.33002 are HPLC grade formic acid products, which may be more suitable.