Przejdź do
06985
Methyl 3-aminobenzoate
≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
926,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-842-5
Beilstein/REAXYS Number:
1101468
MDL number:
926,50 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals or chunks
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to brown
mp
≥42 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)